Print…
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4827-100G OR4827-25G OR4827-5G
APOSOR4827-100GEA 120 EUR
APOSOR4827-100G APOSOR4827-25G APOSOR4827-5G
2-(Trimethylsilyl)ethanol
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Fórmula: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Peso Molecular: 118.25 g/mol
Ponto de ebulição: 71…73 °C
Ponto de Fusão: 0
Densidade: 0.825 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002825
Número CAS: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3 III