Print…
2-Cyanophenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Cyanomethyl)benzonitrile, α-Cyano-o-tolunitrile, Homophthalonitrile
OR4826-100G OR4826-25G
APOSOR4826-100GEA 140 EUR
APOSOR4826-100G APOSOR4826-25G
2-Cyanophenylacetonitrile
2-Cyanophenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₆N₂
Ponto de Fusão: 73…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001895
Número CAS: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III