Print…
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
OR48250-1G OR48250-250MG
APOSOR48250-1GEA 24.8 EUR
APOSOR48250-1G APOSOR48250-250MG
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆N₂O₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236372
Número CAS: 16730-20-4