Print…
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
OR48249-1G OR48249-250MG OR48249-5G
APOSOR48249-1GEA 284 EUR
APOSOR48249-1G APOSOR48249-250MG APOSOR48249-5G
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036352
Número CAS: 6313-55-9