Print…
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48248-1G OR48248-100MG
APOSOR48248-1GEA 58 EUR
APOSOR48248-1G APOSOR48248-100MG
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Pyridazine-3-carbonitrile
Fórmula: C₅H₃N₃
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09881239
Número CAS: 53896-49-4