Print…
1,1-Dimethylurea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48247-100G OR48247-250G OR48247-25G
APOSOR48247-100GEA 139 EUR
APOSOR48247-100G APOSOR48247-250G APOSOR48247-25G
1,1-Dimethylurea
1,1-Dimethylurea
Fórmula: C₃H₈N₂O
Ponto de Fusão: 178…183 °C
Densidade: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007959
Número CAS: 598-94-7