Print…
Piperidine-2,4-dione 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48245-1G OR48245-5G OR48245-25G
APOSOR48245-1GEA 0 EUR
APOSOR48245-1G APOSOR48245-5G APOSOR48245-25G
Piperidine-2,4-dione 97%
Piperidine-2,4-dione
Fórmula: C₅H₇NO₂
Ponto de Fusão: 98…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08704814
Número CAS: 50607-30-2
UN: 3335
ADR: 9,III