Print…
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48243-1G OR48243-5G OR48243-10G
APOSOR48243-1GEA 0 EUR
APOSOR48243-1G APOSOR48243-5G APOSOR48243-10G
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Fórmula: C₇H₁₆BrO₃P
Ponto de ebulição: 94…95 °C/2,25mmHg
Densidade: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800966
Número CAS: 1186-10-3