Print…
3-Amino-4-methylbenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4824-25G OR4824-5G OR4824-100G
APOSOR4824-25GEA 30.6 EUR
APOSOR4824-25G APOSOR4824-5G APOSOR4824-100G
3-Amino-4-methylbenzonitrile 98%
3-Amino-4-methylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039781
Número CAS: 60710-80-7