Print…
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4823-1G OR4823-5G OR4823-25G
APOSOR4823-1GEA 36.4 EUR
APOSOR4823-1G APOSOR4823-5G APOSOR4823-25G
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆ClNO₄
Ponto de Fusão: 105…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016990
Número CAS: 37777-68-7