Print…
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone
OR4822-1G OR4822-250MG OR4822-5G
APOSOR4822-1GEA 161 EUR
APOSOR4822-1G APOSOR4822-250MG APOSOR4822-5G
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₉BrO₃
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168681
Número CAS: 59820-90-5