Print…
3-Methoxybenzyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
OR4813-100G OR4813-25G OR4813-5G OR4813-250G
APOSOR4813-100GEA 168 EUR
APOSOR4813-100G APOSOR4813-25G APOSOR4813-5G APOSOR4813-250G
3-Methoxybenzyl chloride 98%
3-Methoxybenzyl chloride
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Ponto de ebulição: 122…124 °C/13mmHg
Densidade: 1.078 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000907
Número CAS: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 3265
ADR: 8 II