Print…
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4812-100G OR4812-25G OR4812-5G
APOSOR4812-100GEA 104 EUR
APOSOR4812-100G APOSOR4812-25G APOSOR4812-5G
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 166…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010097
Número CAS: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5