Print…
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-5-nitro-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
OR48116-1G OR48116-250MG
APOSOR48116-1GEA 260 EUR
APOSOR48116-1G APOSOR48116-250MG
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Fórmula: C₈H₇N₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18157683
Número CAS: 66108-85-8