Print…
7-Isoquinolinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Isoquinoline-7-carboxylic acid
OR48110-250MG OR48110-100MG OR48110-1G
APOSOR48110-250MGEA 227 EUR
APOSOR48110-250MG APOSOR48110-100MG APOSOR48110-1G
7-Isoquinolinecarboxylic acid
7-Isoquinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de Fusão: 295…297 °C
Densidade: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699235
Número CAS: 221050-96-0