Print…
1,6-Anhydro-β-D-glucose
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4810T-100G OR4810T-25G OR4810T-5G
APOSOR4810T-100GEA 741 EUR
APOSOR4810T-100G APOSOR4810T-25G APOSOR4810T-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Fórmula: C₆H₁₀O₅
Ponto de Fusão: 182…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063248
Número CAS: 498-07-7