Print…
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48106-1G OR48106-500MG OR48106-5G
APOSOR48106-1GEA 145 EUR
APOSOR48106-1G APOSOR48106-500MG APOSOR48106-5G
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) 99%
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP)
Fórmula: C₁₆H₁₆LiO₃P
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29472537
Número CAS: 85073-19-4