Print…
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48105-1G OR48105-250MG OR48105-5G
APOSOR48105-1GEA 253 EUR
APOSOR48105-1G APOSOR48105-250MG APOSOR48105-5G
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine 99%
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine
Fórmula: C₇H₉BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10000482
Número CAS: 245765-66-6