Print…
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Oxan-4-ylmethyl methanesulphonate
OR48102-1G OR48102-250MG OR48102-5G
APOSOR48102-1GEA 91.5 EUR
APOSOR48102-1G APOSOR48102-250MG APOSOR48102-5G
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Fórmula: C₇H₁₄O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18785628
Número CAS: 132291-95-3