Print…
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Isoquinolinecarboxylic Acid
OR48100-1G OR48100-250MG OR48100-5G
APOSOR48100-1GEA 108 EUR
APOSOR48100-1G APOSOR48100-250MG APOSOR48100-5G
6-Isoquinolinecarboxylic acid
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09910323
Número CAS: 106778-43-2