Print…
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48090-1G OR48090-250MG
APOSOR48090-1GEA 0 EUR
APOSOR48090-1G APOSOR48090-250MG
8-Isoquinolinecarboxylic acid
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de Fusão: 263…267 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06738935
Número CAS: 61563-43-7