Print…
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
OR480832-1G OR480832-5G
APOSOR480832-1GEA 105 EUR
APOSOR480832-1G APOSOR480832-5G
Ethyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09759206
Número CAS: 3697-68-5