Print…
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-6-chloronicotinamide
OR480810-10G OR480810-5G OR480810-1G
APOSOR480810-10GEA 509 EUR
APOSOR480810-10G APOSOR480810-5G APOSOR480810-1G
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide
Fórmula: C₆H₆ClN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12024435
Número CAS: 64321-24-0