Print…
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethynylboronic acid Pinacol ester
OR480797-1G OR480797-250MG OR480797-5G
APOSOR480797-1GEA 118 EUR
APOSOR480797-1G APOSOR480797-250MG APOSOR480797-5G
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₈H₁₃BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13182122
Número CAS: 347389-74-6