Print…
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480789-1G OR480789-5G
APOSOR480789-1GEA 339 EUR
APOSOR480789-1G APOSOR480789-5G
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₈ClN₃
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027932
Número CAS: 66000-39-3