Print…
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
OR480788-1G OR480788-5G
APOSOR480788-1GEA 85.7 EUR
APOSOR480788-1G APOSOR480788-5G
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₉NO₂S₂
Peso Molecular: 227.31 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01859680
Número CAS: 116170-84-4