Print…
3-Chloro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Chloro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR480758-1G OR480758-5G
APOSOR480758-1GEA 183 EUR
APOSOR480758-1G APOSOR480758-5G
3-Chloro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 96%
3-Chloro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₄S
Peso Molecular: 256.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973767
Número CAS: 64835-30-9