Print…
1-Bromo-2-naphthoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480725-1G OR480725-5G
APOSOR480725-1GEA 0 EUR
APOSOR480725-1G APOSOR480725-5G
1-Bromo-2-naphthoic acid 98%
1-Bromo-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₇BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021408
Número CAS: 20717-79-7