Print…
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480723-1G OR480723-25G OR480723-5G
APOSOR480723-1GEA 0 EUR
APOSOR480723-1G APOSOR480723-25G APOSOR480723-5G
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Fórmula: C₆H₂Br₂S₂
Ponto de Fusão: 127 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10000958
Número CAS: 392662-65-6