Print…
2,6-Dichlorobenzenesulphonamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480721-25G OR480721-5G
APOSOR480721-25GEA 507 EUR
APOSOR480721-25G APOSOR480721-5G
2,6-Dichlorobenzenesulphonamide 95%
2,6-Dichlorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO₂S
Peso Molecular: 226.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 10290-98-9