Print…
4-Bromoresorcinol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromobenzene-1,3-diol
OR480711-10G OR480711-25G OR480711-5G
APOSOR480711-10GEA 94.4 EUR
APOSOR480711-10G APOSOR480711-25G APOSOR480711-5G
4-Bromoresorcinol 95%
4-Bromoresorcinol
Fórmula: C₆H₅BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002272
Número CAS: 6626-15-9