4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480706-25G
OR480706-5G
APOSOR480706-25GEA
0
EUR
APOSOR480706-25G
APOSOR480706-5G
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02261771 Número CAS: 52289-54-0 |