Print…
(+)-Isomenthol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480700-5G OR480700-250MG OR480700-1G
APOSOR480700-5GEA 0 EUR
APOSOR480700-5G APOSOR480700-250MG APOSOR480700-1G
(+)-Isomenthol 95%
(+)-Isomenthol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 23283-97-8