Print…
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480695-1G OR480695-5G
APOSOR480695-1GEA 148 EUR
APOSOR480695-1G APOSOR480695-5G
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone
Fórmula: C₁₄H₁₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03841341
Número CAS: 7469-80-9