Print…
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
OR480685-25G OR480685-5G
APOSOR480685-25GEA 232 EUR
APOSOR480685-25G APOSOR480685-5G
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid 97%
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02664700
Número CAS: 66916-99-2