Print…
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Isocyanato-1,4-dimethoxybenzene
OR480661-100G OR480661-25G
APOSOR480661-100GEA 563 EUR
APOSOR480661-100G APOSOR480661-25G
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate 98%
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₉H₉NO₃
Peso Molecular: 179.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002006
Número CAS: 56309-62-7