Print…
(4-Iodophenyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480627-100G OR480627-25G
APOSOR480627-100GEA 0 EUR
APOSOR480627-100G APOSOR480627-25G
(4-Iodophenyl)acetic acid 95%
(4-Iodophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 136…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082985
Número CAS: 1798-06-7