Print…
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Pro-OBzl.HCl
OR480596-100G OR480596-25G
APOSOR480596-100GEA 69.6 EUR
APOSOR480596-100G APOSOR480596-25G
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
L-Proline benzyl ester hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₂
Ponto de Fusão: 148…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039002
Número CAS: 16652-71-4