Print…

(R)-(+)-Epoxystyrene 95%

Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo

Sinônimos: (R)-(+)-Styrene oxide, (R)-Styrene oxide

OR480595-100G OR480595-25G
APOSOR480595-100GEA 720 EUR
APOSOR480595-100G APOSOR480595-25G
(R)-(+)-Epoxystyrene 95%
(R)-(+)-Epoxystyrene
Fórmula: C₈H₈O
Peso Molecular: 120.15 g/mol
Ponto de ebulição: 192…195 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 1.053 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066210
Número CAS: 20780-53-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR