Print…
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480590-100G OR480590-25G
APOSOR480590-100GEA 0 EUR
APOSOR480590-100G APOSOR480590-25G
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Ponto de Fusão: 170…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210693
Número CAS: 105640-07-1