Print…
2-Hydroxypyridine-N-oxide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480588-100G OR480588-25G OR480588-5G OR480588-1KG
APOSOR480588-100GEA 49.3 EUR
APOSOR480588-100G APOSOR480588-25G APOSOR480588-5G APOSOR480588-1KG
2-Hydroxypyridine-N-oxide 98%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Fórmula: C₅H₅NO₂
Ponto de Fusão: 147…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006195
Número CAS: 13161-30-3