Print…
4-Methoxybenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR480581-100G OR480581-25G
APOSOR480581-100GEA 259 EUR
APOSOR480581-100G APOSOR480581-25G
4-Methoxybenzenesulphonamide
4-Methoxybenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₉NO₃S
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025392
Número CAS: 1129-26-6