Print…
N-Ethyl-1-naphthylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480574-25G OR480574-1G OR480574-5G
APOSOR480574-25GEA 0 EUR
APOSOR480574-25G APOSOR480574-1G APOSOR480574-5G
N-Ethyl-1-naphthylamine
N-Ethyl-1-naphthylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003880
Número CAS: 118-44-5