Print…
N-Phenylglycine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
OR480573-100G OR480573-25G OR480573-250G OR480573-500G
APOSOR480573-100GEA 81.2 EUR
APOSOR480573-100G APOSOR480573-25G APOSOR480573-250G APOSOR480573-500G
N-Phenylglycine 97%
N-Phenylglycine
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151.17 g/mol
Ponto de Fusão: 121…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014009
Número CAS: 103-01-5