Print…
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Bromo-2-chlorobenzo[d]thiazole
OR480532-1G OR480532-5G
APOSOR480532-1GEA 78.3 EUR
APOSOR480532-1G APOSOR480532-5G
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Fórmula: C₇H₃BrClNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09749227
Número CAS: 824403-26-1