Print…
L-Methionine sulphoximine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480433-1G OR480433-5G
APOSOR480433-1GEA 328 EUR
APOSOR480433-1G APOSOR480433-5G
L-Methionine sulphoximine 98%
L-Methionine sulphoximine
Fórmula: C₅H₁₂N₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002621
Número CAS: 15985-39-4