Print…
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR480302-10G OR480302-25G
APOSOR480302-10GEA 116 EUR
APOSOR480302-10G APOSOR480302-25G
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002599
Número CAS: 14091-15-7