Print…
Isoquinoline-4-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR48030-100MG OR48030-250MG
APOSOR48030-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR48030-100MG APOSOR48030-250MG
Isoquinoline-4-carbonitrile
Isoquinoline-4-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₆N₂
Ponto de Fusão: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00957039
Número CAS: 34846-65-6