Print…
2-(4-Methoxyphenyl)decahydroquinoxaline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(4-Methoxyphenyl)-decahydroquinoxaline, mixture cis/trans isomers
OR480293-1G OR480293-250MG OR480293-500MG
APOSOR480293-1GEA 350 EUR
APOSOR480293-1G APOSOR480293-250MG APOSOR480293-500MG
2-(4-Methoxyphenyl)decahydroquinoxaline 95%
2-(4-Methoxyphenyl)decahydroquinoxaline
Fórmula: C₁₅H₂₂N₂O
Peso Molecular: 246.36 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07021286
Número CAS: 1005275-85-3