Print…
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylate
OR480281-1G OR480281-250MG OR480281-500MG
APOSOR480281-1GEA 1640 EUR
APOSOR480281-1G APOSOR480281-250MG APOSOR480281-500MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Peso Molecular: 176.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18425635
Número CAS: 1352394-18-3